蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240966-VAR:
240966-50ML:
240966-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)