グレード
anhydrous
蒸気密度
2.39 (vs air)
蒸気圧
18.81 psi ( 55 °C)
5.5 psi ( 20 °C)
5.69 psi ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
1256 °F
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI Key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
383.0 °F
引火点(℃)
195 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240508-100ML:
240508-BULK:
240508-VAR:
240508-2L:
240508-6L:
240508-1L:
240508-4X2L:
240508-6X1L:
試験成績書(COA)