Merck
240400
Sigma-Aldrich
ジブチルエーテル
≥99%
別名:
ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2O
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1732752
MDL番号:
蒸気密度
4.48 (vs air)
蒸気圧
4.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)