Merck
240257
Sigma-Aldrich
チオ尿素
ACS reagent
別名:
スルホ尿素, チオカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CSNH2
CAS番号:
分子量:
76.12
Beilstein:
605327
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
ACS reagent
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.5% loss on drying
mp
170-176 °C (lit.)
SMILES記法
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カオトロピック剤;強力な変性剤。タンパク質の溶解性と回収率を高めます。
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240257-BULK:
240257-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)