安全性情報
239178
Sigma-Aldrich
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥11,440
¥11,440
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥11,440
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
¥11,440
Check Cart for Availability
詳細
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
法的情報
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Hydrion color key buffer 1 vial
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)