Merck
238228
Sigma-Aldrich
Allyl ethyl ether
95%
別名:
3-Ethoxypropene, Ethyl allyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1361480
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid
不純物
1-5% ethanol
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI Key
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
238228-VAR:
238228-BULK:
238228-50G:
238228-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)