Merck
238015
Sigma-Aldrich
酢酸クロム(II) 、ダイマー 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
CAS番号:
分子量:
376.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
SMILES記法
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
InChI Key
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238015-10G:
238015-50G:
238015-BULK:
238015-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)