Merck
237361
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-nitroisophthalate
98%
別名:
Dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3-1,3-(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
239.18
Beilstein:
2140916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
123-125 °C (lit.)
官能基
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
InChI Key
GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dimethyl 5-nitroisophthalate has been used as starting reagent in the synthesis of 5-nitro-1,3-bis(ethylenediamine)[1] and 5-nitroisophthaldihydrazide[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237361-25G:
237361-VAR:
237361-100G:
237361-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
229. An attempted synthesis of perhydro-2: 8-methylenepyridocoline.
Jennings KF.
Journal of the Chemical Society, 1172-1175 (1957)
Puja Panwar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(2), 1138-1145 (2006-11-08)
The tetraphosphonate ligand, 5-amino-1,3-bis(ethylamine-(N,N-dimethyl diphosphonic acid) acetamido) benzene (IPTMP) used in the present study was prepared from 5-nitroisophthalate dimethylester to label with radionuclide for targeted diagnosis and therapy. The synthesized multidentate phosphonate ligand was characterized on the basis of spectroscopic