Merck
236683
Sigma-Aldrich
DL-2-Amino-1-pentanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4511 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
ULAXUFGARZZKTK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DL-2-Amino-1-pentanol was used as solvent to evaluate lyotropic liquid crystal mesophases of hexadecylpyridinium bromide (C16PyrBr) by cross-polarised optical microscopy (CPOM).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
236683-VAR:
236683-1G:
236683-BULK:
236683-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emmy C Wijay et al.
Faraday discussions, 167, 191-215 (2013-01-01)
Sixteen non-ionic molecular solvents have been found to exhibit the solvophobic effect and to support the formation of amphiphile self-assembly mesophases. The solvents were low molecular weight polar solvents which contained various combinations of amine, hydroxyl or ether moieties with