Merck
235652
Sigma-Aldrich
1,4-ジクロロブタン
99%
別名:
テトラメチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)4Cl
CAS番号:
分子量:
127.01
Beilstein:
635673
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI Key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235652-500ML:
235652-100ML:
235652-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)