Merck
234567
Sigma-Aldrich
フマル酸ジナトリウム, 二塩基性
98%
別名:
フマル酸 二ナトリウム塩, フマル酸ジナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS番号:
分子量:
160.04
Beilstein:
4301302
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI Key
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換