Merck
234257
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
powder, average Mw ~29,000
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
分子量
average Mw ~29,000
強熱残分
≤0.5%
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PVPには生体適合性があり、毒性は低く、吸着特性と錯化安定性があり、比較的不活性な挙動を示し、熱分解に耐性があります。これは、N-ビニル-2-ピロリドンの重合、またはレッペ合成法により容易に調整されます。
アプリケーション
PVPは、銀ナノチューブの合成とコーティングに用いられる構成成分の一つです。パラジウムナノチューブおよびナのプレート の合成時の還元剤およびコロイド安定剤として使用されます。また、銀ナノスフェアのキャッピイング剤としても使用されます。PVPの一般的な用途は、医薬品、食品、飲料、化粧品、トイレタリー、写真産業です。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
234257-100G:
234257-500G:
234257-VAR:
234257-BULK:
234257-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lindsey T Brinton et al.
Cancers, 12(6) (2020-06-18)
Acute myeloid leukemia (AML) is a hematopoietic stem-cell-derived leukemia with often successive derived driver mutations. Late onset acquisition of internal tandem duplication in FLT3 (FLT3-ITD) at a high variant allele frequency often contributes to full transformation to a highly proliferative
Synthesis and characterization of fivefold twinned nanorods and right bipyramids of palladium
Xiong Y, et al.
Chemical Physics Letters, 440(4), 273-278 (2007)
Yujie Xiong et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(48), 17118-17127 (2005-12-01)
The rapid reduction of Na(2)PdCl(4) by ethylene glycol in the presence of poly(vinyl pyrrolidone) (PVP) has recently been demonstrated as a convenient method of generating Pd cubooctahedra and twinned nanoparticles. Here we describe a new procedure where Pd triangular or
Yujie Xiong et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3665-3675 (2007-03-06)
This paper describes a simple and versatile method for growing highly anisotropic nanostructures of Pd, single-crystal nanobars bounded by {100} facets and single-crystal nanorods with their side surfaces enclosed by {100} and {110} facets. According to thermodynamic arguments, Pd atoms
Morphological Evolution of Single-Crystal Ag Nanospheres During the Galvanic Replacement Reaction with HAuCl4
Kim MH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(21), 78772-77876 (2008)
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
すべて表示