Merck
232742
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine
99%
別名:
6-Methyl-2-nitro-3-pyridinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
106-107 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(O)c(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(9)6(7-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
InChI Key
WZMGQHIBXUAYGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Molecular structure and corresponding vibrational assignments of 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine have been investigated using density functional theory (DFT).
アプリケーション
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine was used in the synthesis of 3-methoxy-6-methyl-2-nitropyridine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232742-BULK:
232742-VAR:
232742-10G:
232742-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 51-62 (2012-06-05)
The optimized molecular structure and corresponding vibrational assignments of 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine have been investigated using density functional theory (DFT) B3LYP method with 6-311++G(d,p), 6-311++G(2d,2p) and 6-311++G(3d,3p) basis sets. Investigation of the relative orientation of the hydroxyl group with respect to the
Nucleophilic aromatic substitution by [18F] fluoride at substituted 2-nitropyridines.
Malik N, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 283(3), 757-764 (2010)