Merck
231258
Sigma-Aldrich
1-Aminohexylamide gel
~2.4 meq/g
別名:
Poly(acrylic acid 6-aminohexylamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
詳細
gel volume in water 4 4mL/g
品質水準
比活性
~2.4 meq/g
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
官能基
amine
SMILES記法
[X]C(CC(CC(C[X])C(=O)NCCCCCCN)C(=O)NCCCCCCN)C(=O)NCCCCCCN
アプリケーション
Affinity chromatography.
特徴および利点
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
231258-10G:
231258-VAR:
231258-BULK:
231258-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)