Merck
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury(II)
別名:
Mercury(II)diphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2Hg
CAS番号:
分子量:
354.80
Beilstein:
637234
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
121-124 °C (lit.)
密度
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229199-BULK:
229199-VAR:
229199-50G:4548173120270
229199-10G:4548173120263
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)