Merck
229172
Sigma-Aldrich
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,300
¥8,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,300
About This Item
化学式:
C2H5NHNHC2H5 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
161.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
mp
169 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CCNNCC
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c1-3-5-6-4-2;;/h5-6H,3-4H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ブロモピリダジンジオンが媒介するタンパク質およびペプチドのバイオコンジュゲーション
  • ヒト好中球プロテイナーゼ3インヒビターの合成
  • アミノイソインドロン類およびフラタゾン類の合成に用いる三成分カスケード工程
  • 置換ヘキサヒドロピラゾロジアゼピンカルボキシラートの合成に用いる立体選択的ヘテロ環化
  • アザシクロアルカン、イソインドール類、ピラゾール誘導体、ピラゾリジン誘導体、およびフタラジン誘導体の合成
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride was used in the synthesis of 4,5-dihydro-pyrazole, pyrazolidine and 1,2-dihydro-phthalazine derivatives[1].
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
229172-VAR:
229172-25G:
229172-5G:
229172-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuhong Ju et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 135-141 (2006-01-04)
[reactions: see text] The synthesis of nitrogen-containing heterocycles from alkyl dihalides (ditosylates) and primary amines and hydrazines via a simple and efficient cyclocondensation in an alkaline aqueous medium that occurs under microwave irradiation is described. This improved greener synthetic methodology