Merck
227072
Sigma-Aldrich
塩化重水素 溶液
37 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
別名:
塩酸-d 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCl
CAS番号:
分子量:
37.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
濃度
37 wt. % in D2O
密度
1.257 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
切れ目付きアンプル入り
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)