Merck
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
別名:
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14BBr
CAS番号:
分子量:
200.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.315 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI Key
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
226513-BULK:
226513-VAR:
226513-800ML:
226513-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)