アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-170 °C (lit.)
SMILES記法
ON1C(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChI Key
ZUSSTQCWRDLYJA-UMRXKNAASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
226378-BULK:
226378-50G:
226378-VAR:
226378-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック