Merck
226300
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
98%
別名:
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2S2
CAS番号:
分子量:
178.27
Beilstein:
118157
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)