Merck
225428
Sigma-Aldrich
6-クロロ-2,4-ジニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(NO2)2NH2
CAS番号:
分子量:
217.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
157-159 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
InChI Key
LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-chloro-2,4-dinitroaniline exists in three polymorphic forms which can be separated on the basis of their mechanical properties.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
225428-100G:
225428-VAR:
225428-BULK:
225428-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular crystals: pinching polymorphs.
Joel Bernstein
Nature materials, 4(6), 427-428 (2005-06-02)
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19)(19), 2439-2441 (2005-05-12)
Mechanical shearing of crystals of a polymorph with a layered structure may be used to separate them from harder crystals of a visually indistinguishable polymorph that resist such shearing.