Merck
225029
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzonitrile
95%
別名:
4-Cyanobiphenyl, Biphenyl-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CN
CAS番号:
分子量:
179.22
Beilstein:
1907924
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid crystal
不純物
5% 4-bromobiphenyl
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
InChI Key
BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
225029-50G:4548173119007
225029-VAR:
225029-1G:4548173118994
225029-BULK:
225029-10G:4548173118987
225029-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A molecular dynamics study of the nematic phase of 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl.
Picken, S. J., Van Gunsteren, W. F., Duijnen, P. T. V., & De Jeu, W. H.
Liq. Cryst., 6(3), 357-371 (1989)
Surface-enhanced Raman scattering of 4-cyanobiphenyl on gold and silver nanoparticle surfaces.
Joo, S. W., Chung, T. D., Jang, W. C., Gong, M. S., Geum, N., & Kim, K.
Langmuir, 18(23), 8813-8816 (2002)
Angle of twist between the two rings of 4-cyanobiphenyl when dissolved in liquid-crystalline solvents
aDe Luca, G
J. Chem. Soc., Faraday, 88(12), 1679-1684 (1992)