Merck
224596
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
145-146 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224596-VAR:
224596-BULK:
224596-10G:
224596-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)