Merck
223123
Sigma-Aldrich
L-Serine ethyl ester hydrochloride
99% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
CAS番号:
分子量:
169.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99% (TLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-132 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
223123-VAR:
223123-BULK:
223123-5G:
試験成績書(COA)