Merck
222275
Sigma-Aldrich
2-チオフェングリオキシル酸
95%
別名:
α-オキソ-2-チオフェン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,300
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O3S
CAS番号:
分子量:
156.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-チオフェングリオキシル酸は、ユウロピウム錯休の合成で使用されました[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
222275-1G:
222275-BULK:
222275-5G:
222275-VAR:
222275-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Yu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(12), 1571-1574 (2005-04-15)
The complex of europium with 1,10-phenanthroline and 2-thiopheneglyoxylic acid (HL) was synthesized. Its chemical formula was determined to be [EuL2 x phen x (H2O)3]NO3 by elemental analysis, electrical conductivity, IR and 1H NMR. It was found that the europium ion