Merck
218499
Sigma-Aldrich
3-Piperidino-1,2-propanediol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO2
CAS番号:
分子量:
159.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(O)CN1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO2/c10-7-8(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h8,10-11H,1-7H2
InChI Key
MECNWXGGNCJFQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
218499-BULK:
218499-5G:
218499-100G:
218499-500G:
218499-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)