Merck
216038
Sigma-Aldrich
クロム酸アンモニウム
98%
別名:
クロム酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2CrO4
CAS番号:
分子量:
152.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
needles
密度
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルコ-ルの不均一系液相酸化に用いられる固体酸化剤の調製に用いられます
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216038-100G:4548173299808
216038-VAR:
216038-500G:4548173299815
216038-250G:
216038-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nakamura, H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 997-997 (1995)