Merck
215295
Sigma-Aldrich
cis-2-Methylcyclohexanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H10OH
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
NDVWOBYBJYUSMF-RQJHMYQMSA-N
詳細
Elimination reaction of cis-2-methylcyclohexanol catalyzed by alumina and phosphoric acid has been studied. Dehydration of cis-2-methylcyclohexanol over basic catalysts (alkaline earth oxides) has been reported.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215295-1G:4548173116785
215295-BULK:
215295-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elimination Reactions of 2-Methylcyclohexyl Derivatives.
Botteron DG and Shulman GP.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 2007-2010 (1962)
Catalytic dehydration of secondary alcohols over thoria: Infrared study and generalization to basic catalysts.
Canesson P and Blanchard M.
J. Catal., 42(2), 205-212 (1976)