Merck
214493
Sigma-Aldrich
クリソイジン G
Dye content 90 %
別名:
4-フェニルアゾ-m-フェニレンジアミン 一塩酸塩, クリソイジン Y, ベーシックオレンジ2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N4 · HCl
CAS番号:
分子量:
248.71
カラーインデックス番号:
11270
Beilstein:
3724653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 90%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
449 nm
SMILES記法
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChI Key
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[A bile-chrysoidine-glycerol culture medium and its use in the diagnosis of gram-negative aerobic bacteria, especially Enterobacteriaceae].
K Ziesché et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 31(9), 516-518 (1985-09-01)
Maggots dyed with chrysoidine.
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6456), 1451-1452 (1984-11-24)
Maggots dyed with chrysoidine: a possible risk to anglers.
G M Sole
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6451), 1043-1044 (1984-10-20)
Katsumi Doh-ura et al.
Cellular and molecular neurobiology, 27(3), 303-316 (2007-01-20)
1. As an extension of our previous study of quinacrine and its derivatives, chelating chemicals were screened to obtain more effective, better brain-permeable antiprion compounds using either prion-infected neuroblastoma cells or brain capillary endothelial cells.2. Eleven chemicals were found to
[Hobby and occupation as causes of cancer].
R L Zielhuis
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 130(22), 994-998 (1986-05-31)