スキップする
27240
クリソイジン G
suitable for microscopy
別名:
4-フェニルアゾ-m-フェニレンジアミン 一塩酸塩, クリソイジン Y, ベーシックオレンジ2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥10,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H12N4 · HCl
CAS番号:
分子量:
248.71
EC Number:
208-545-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11270
Beilstein/REAXYS Number:
3724653
¥10,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
mp
235 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChI key
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8002886128616030
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クリソイジン G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves
適用法令
27240-25G-F: + 27240-VAR-F: + 27240-BULK-F: + 3000389: + 27240-100G-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)