Merck
213489
Sigma-Aldrich
N-エチル-N-メチルアニリン
≥95%
別名:
N-メチル-N-エチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N
CAS番号:
分子量:
135.21
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)