Merck
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
別名:
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,050
5 G
¥18,900
10 G
¥32,700
¥7,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,050
5 G
¥18,900
10 G
¥32,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H17NaO5S
CAS番号:
分子量:
404.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥7,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 90%
black
λmax
579 nm
&ε; (減衰係数)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
InChI Key
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-cresol purple sodium salt (MCP) is a colorimetric pH indicator dye. The dye is blue in anionic form and yellow in protonated form.[1]
アプリケーション
m-Cresol Purple sodium salt has been used to measure pH of seawater using a spectrophotometer.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
211761-VAR:
211761-BULK:
211761-10G:
211761-5G:
211761-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been