Merck
209260
Sigma-Aldrich
炭酸リチウム
99%, −40 mesh
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2CO3
CAS番号:
分子量:
73.89
Beilstein:
3999191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
99%
粒径
−40 mesh
mp
618 °C (lit.)
密度
2.11 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209260-BULK:
209260-15KG:
209260-500G:
209260-2KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Scott Obach et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(7), 1385-1405 (2008-04-23)
We present herein a compilation and trend analysis of human i.v. pharmacokinetic data on 670 drugs representing, to our knowledge, the largest publicly available set of human clinical pharmacokinetic data. This data set provides the drug metabolism scientist with a