Merck
208108
Sigma-Aldrich
チタン(IV)酸バリウム
Barium titanate(IV)
powder, <3 μm, 99%
別名:
チタニウム バリウム オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥10,500
2 KG
¥24,900
¥10,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥10,500
2 KG
¥24,900
About This Item
化学式:
BaTiO3
CAS番号:
分子量:
233.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
粒径
<3 μm
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI Key
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チタン酸バリウム(IV)は、圧電性、強誘電性、誘電性、および熱電特性を備えています。[1]これは生体適合性セラミック[2]であるため、薬物送達に一般的に使用されます。[3]
以下のように使用されています。
  • 自己組織化ナノ電子素子のビルディングブロックとして使用されるチタン酸バリウムマイクロファイバーを合成するための前駆物質として。[4]
  • コンデンサー、インダクター、抵抗器を開発するためのマルチマテリアルナノスケール3D印刷。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
208108-BULK:
208108-VAR:
208108-2KG:4548173115054
208108-500G:4548173115061
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nanoscale 3D printing process using aerodynamically focused nanoparticle (AFN) printing, micro-machining, and focused ion beam (FIB)
Ahn SH, et al.
CIRP Annals, 64(1), 523-526 (2015)
Preparation of Nanoporous Fibers of BaTiO3 via Electrospinning of BaTiO3/PVC and Thermal Treatment Effects.
Suaste-Gomez E, et al.
Ferroelectrics, 482(1), 1-10 (2015)
Experimental studies on 3D printing of barium titanate ceramics for medical applications.
Schult M, et al.
Current Directions in Biomedical Engineering, 2(1), 95-99 (2016)
Barium titanate nanoparticles: promising multitasking vectors in nanomedicine.
Genchi GG, et al.
Nanotechnology, 27(23), 232001-232001 (2016)
An efficient approach to derive hydroxyl groups on the surface of barium titanate nanoparticles to improve its chemical modification ability.
Chang SJ, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 329(2), 300-305 (2009)
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Las Cruces, NM
    • 2件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    High quality BaTiO3
    If the researcher knows what material he/she will need to do the research, then I think there is no better company to purchase your materials from. I received my materials as promised even though COVID issues were being discussed.
    Googleで翻訳する