組成
Dye content, 80%
mp
227-230 °C
溶解性
water: 0.1%
λmax
642 nm
&ε; (減衰係数)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
InChI Key
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
206342-25G:
206342-BULK:
206342-VAR:
206342-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
electrochemical DNA biosensors