Merck
20442
Sigma-Aldrich
4-ブトキシフェニル酢酸
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O3
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
1105534
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
82-88 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Butoxyphenylacetic acid may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
20442-BULK-F:
20442-VAR-F:
20442-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carsten Ginsel et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 46(10), 1396-1402 (2018-07-27)
The mitochondrial amidoxime reducing component is a recently discovered molybdenum enzyme in mammals which, in concert with the electron transport proteins cytochrome b5 and NADH cytochrome b5 reductase, catalyzes the reduction of N-oxygenated structures. This three component enzyme system plays