Merck
201731
Sigma-Aldrich
ルテニウムレッド
別名:
アンモニア性オキシ塩化ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS番号:
分子量:
786.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
λmax
376 nm
534 nm (2nd)
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
201731-BULK:
201731-100G:
201731-1G:
201731-250MG:
201731-5G:
試験成績書(COA)