Merck
SML3063
Sigma-Aldrich
Pridopidine
≥98% (HPLC)
別名:
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine, ACR 16, ACR16, Huntexil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO2S
CAS番号:
分子量:
281.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCN1CCC(C2=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-6,12-13H,3,7-11H2,1-2H3
InChI Key
YGKUEOZJFIXDGI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Pridopidine (ACR16) is orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities. At higher doses pridopidine targets other receptors including dopamine D3, adrenergic α2C and serotoninergic 5-HT1A.
orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3063-BULK:
SML3063-25MG:
SML3063-5MG:
SML3063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)