Merck
201162
Sigma-Aldrich
安息香酸リチウム
99%
別名:
安息香酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOLi
CAS番号:
分子量:
128.05
Beilstein:
3598089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Electrically conductive ultrananocrystalline diamond-coated natural graphite-copper anode for new long life lithium-ion battery: This study mentions lithium benzoate films used as coatings to improve the performance of NG-based anodes in lithium-ion batteries (Cheng et al., 2014).
  • Effect of permittivity on the ionic boundary layer upon protonation of lithium niobate: Discusses lithium benzoate′s role in the recombination process with lithium niobate crystals and its impact on the ionic boundary layer (Demin et al., 2023).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
201162-500G:
201162-250G:
201162-1KG:
201162-BULK:
201162-VAR:
201162-100G:
試験成績書(COA)