Merck
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
235.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
198757-25G:
198757-VAR:
198757-100G:
198757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)