Merck
197610
Sigma-Aldrich
2-(3-ブロモフェニル)-1,3-ジオキソラン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BrO2
CAS番号:
分子量:
229.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
132-133 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cccc(c1)C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-11-4-5-12-9/h1-3,6,9H,4-5H2
InChI Key
VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of acetal by arylation of 1-benzylpiperidin-4-amine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197610-VAR:
197610-5G:
197610-BULK:
197610-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew M Griffin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(21), 5999-6003 (2009-10-06)
We have investigated phenol replacements in a series of diaryl amino piperidine delta opioid agonists. From this study we have demonstrated that the hydroxy functional group can be replaced with a primary amide group, giving enhanced activity at the delta