Merck
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClO3
CAS番号:
分子量:
200.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥98%
SMILES記法
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
197130-25G:
197130-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)