Merck
197009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
≥98%
別名:
5-Bromosalicyl alcohol, Bromosaligenin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,500
¥15,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,500
About This Item
化学式:
BrC6H3(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
203.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
110-112 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.7% at 25 °C(lit.)
olive oil: soluble 4.8%(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: moderately soluble(lit.)
chloroform: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethyl acetate: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • 7-bromo-2,3-diphenyl-5H-imidazo[2,1-b][1,3]benzoxazine[1]
  • 6-bromo-2-octyl-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-oxide[2]
  • 4-bromo-2-(5-iodo-1H-indol-3-ylmethyl)- phenol[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
197009-5G:
197009-VAR:
197009-BULK:
197009-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of indoles with 2-and 4-hydroxybenzyl alcohols.
Osyanin VA, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(1), 115-121 (2011)
Novel Approach to Synthesis of Imidazo [2, 1-b][1, 3] benzoxazines.
Sidorina NE and Osyanin VA.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(9), 1201-1202 (2005)
2-Octyl-4H-1, 3, 2-benzodioxaphosphorin 2-oxide labelled with tritium in the octyl and aryl moieties.
Wu S-Y, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34(10), 921-927 (1994)