Merck
196266
Sigma-Aldrich
2-(4-クロロ-3-ニトロベンゾイル)安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)COC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
305.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
InChI Key
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reduction of 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid in 5% NaOH aqueous solution in presence of Raney nickel, Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 has been investigated.
アプリケーション
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid has been used in the preparation of indanthrone derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196266-BULK:
196266-5G:
196266-50G:
196266-VAR:
196266-250G:
196266-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic Liquid-Phase Reduction of Aromatic Nitro Compounds Containing Highly Reactive Functional Groups.
Zhandarev VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 37(5), 673-676 (2001)
475. Chemistry of indanthrone. Part VI. Alkylsulphonyl-indanthrones.
Bradley W and Nursten HE.
Journal of the Chemical Society, 2177-2185 (1951)