Merck
192910
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH[CH(CN)CONH2]2
CAS番号:
分子量:
194.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
159-160 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
InChI Key
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
192910-BULK:
192910-250G:
192910-50G:4548173112589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)