Merck
192724
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアルミニウムヒドリド 溶液
25 wt. % in toluene
別名:
DIBAL, DIBAL-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS番号:
分子量:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
25 wt. % in toluene
密度
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI Key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化ジイソブチルアルミニウム溶液は、アリールプロピオラートエステルをプロパルギルアルコールに変換するために使用される強力な還元剤です。
水素化ジイソブチルアルミニウム還元剤は、エステルをアルデヒドに還元するために一般的に使用されます。
アプリケーション
ジイソブチルアルミニウムヒドリド溶液(トルエン中 25 wt. %)は次のようなイミドを還元するために使用されています:
  • N
  • -(cis-2-ビニルシクロヘキシル)サクシンイミドから1-(cis-2-ビニルシクロヘキシル)-5-ヒドロキシ-2-ピロジニノン
  • N-(But-4-en-1-イル)-2(E)-(カルベトキシメチリデン)-5-oxo-ピロリジンからN-(but-4-en-1-イル)- 2(E)-(カルベトキシメチリデン)-5-ヒドロキシピロリジン
  • N-(Hept-1-en-4-イル)-2(E)-(カルベトキシメチリデン)-5-oxo-ピロリジンからN-(hept-1-en-4-イル)-2(E)-(カルベトキシメチリデン)-5-ヒドロキシピロリジン
  • N-(cis-2-ビニルシクロヘキシル)-2-(ルベトキシメチリデン)-5-オキソピロリジンからrel-(3aR,SS,5aS,SaR)-1( E)-(カルベトキシメチリデン)-5-(ホルミルオキシ) ドデカヒドロピロロ[1,2-a]キノリン
Pd-触媒による第二級臭化アルキルの還元的脱臭素化反応に用います。過ベンジル化フラノシドのO-脱ベンジル化と開環反応。 ZrCp2Cl2とDIBAL-HからのHZrCp2Clの簡便なin situ生成。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
使い捨てのボトルとして 25 g Sure/Seal ボトルを推奨します。繰り返し穿刺すると製品の性能劣化を招きます。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
192724-2KG:
192724-100G:4548173112442
192724-700G:4548173112466
192724-15KG:4548173112459
192724-15KG-C:
192724-4X25G:
192724-PZ:
192724-7KG:4548173112473
192724-BULK:
192724-VAR:
192724-4X25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of arylpropiolate esters from trichlorocyclopropenium cation and elaboration of the esters to unsymmetrical 1, 4-pentadiyn-3-ones and unsymmetrical tellurapyranones
Wadsworth, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 3662-3668 (1987)
Vinylogous N-acyliminium ion cyclizations: application to the synthesis of depentylperhydrogephyrotoxin.
Hart DJ
The Journal of Organic Chemistry, 46(2), 367-373 (1981)
Chemoselective Reduction of Esters to Aldehydes by Potassium Diisobutyl-t-butoxyaluminum Hydride (PDBBA).
Chae MJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(12), 2517-2517 (2007)
Hidetsura Cho et al.
The Journal of organic chemistry, 75(3), 627-636 (2009-12-31)
A systematic investigation of the reductive ring-expansion reaction of cyclic ketoximes fused to aromatic rings with diisobutylaluminum hydride (DIBALH) is described. This reaction regioselectively afforded a variety of five- to eight-membered bicyclic heterocycles or tricyclic heterocycles containing nitrogen neighboring an
Y Kitade et al.
Nucleic acids symposium series, (27)(27), 107-108 (1992-01-01)
Reaction of purine nucleosides, such as 2',3'-isopropylideneinosine (1a) and 2',3'-isopropylideneadenosine (1c), with diisobutylaluminum hydride (DIBAL) in dry tetrahydrofurane resulted in the formation of the corresponding 9-(2',3'-isopropylideneribity)purines (2) in good yields. Oxidation of the ribityl derivatives (2) with NalO4 and subsequent