Merck
192104
Sigma-Aldrich
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
83-86 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
[H][C@@]12CC(=O)C[C@]1([H])CC(=O)C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI Key
HAFQHNGZPQYKFF-OLQVQODUSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
192104-5G:
192104-VAR:
192104-BULK:
192104-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of cis-bicyco| 13.3. 0| oct-3-ene-2, 7-dione, a highly functionalized cyclopentanoid intermediate.
Carceller E, et al.
Tetrahedron Letters, 25(19), 2031-2034 (1984)
Total synthesis of carboprostacyclin, a stable and biologically active analogue of prostacyclin (PGI2).
Nicolaou KC, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 23, 1067-1068 (1978)