Merck
220841
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,000
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
mp
228-230 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
C[C@]12CC(=O)C[C@@]1(C)CC(=O)C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-9-3-7(11)5-10(9,2)6-8(12)4-9/h3-6H2,1-2H3/t9-,10+
InChI Key
KGZWVKASYOPUET-AOOOYVTPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Olefination of cis-1,5-dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione with (carbethoxyethylidene)triphenylphospharane under controlled microwave heating has been investigated[1]. It reacts with carbon disulfide, strong base and an alkylating agent in dipolar aprotic solvents to yield racemic mixtures of 2-dialkylthio-methylene compounds[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
220841-1G:
220841-BULK:
220841-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DITHIOCARBOXYLIERUNGSREAKTIONEN VON cis-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DIONEN. MOLEKUL-UND KRISTALLSTRUKTUR VON cis-2, 6-BIS (DIMETHYLTHIO-METHYLEN)-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DION.
Dolling W, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 113(1-4), 263-274 (1996)
Microwave-assisted regioselective olefinations of cyclic mono-and di-ketones with a stabilized phosphorus ylide.
Wu J, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4643-4650 (2006)