Merck
191175
Sigma-Aldrich
DL-4-Chlorophenylalaninol
96%
別名:
(±)-2-(p-Chlorophenyl)-1-[hydroxymethyl)ethylamine, 2-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
185.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES記法
NC(CO)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12/h1-4,9,12H,5-6,11H2
InChI Key
RPHQMRWKOPBZQY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DL-4-Chlorophenylalaninol may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
191175-VAR:
191175-BULK:
191175-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chun-Long Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(51), 17222-17223 (2008-12-05)
The structures and dynamic solid-state behavior of four hydrogen-bonded layered metal-organic frameworks are discussed. Three of the complexes incorporate acetone guest molecules between layers; this is attributed to added flexibility in a framework ammonium component. One complex incorporates water guests