Merck
190713
Decanenitrile
別名:
Caprinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CN
CAS番号:
分子量:
153.26
Beilstein:
1750910
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI Key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
190713-BULK:
190713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)